496626
Sodium phosphotungstate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Hydrated sodium phosphorus tungsten oxide, Sodium tungsten hydroxide oxide phosphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
>350 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.H2O.36O.12W/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q3*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-1;;;;;;;;;;;;+1/p-3
Clé InChI
ZJNHDCZHHPMFAZ-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable