Principaux documents
489581
Sigma-Aldrich
Hexadecane-1-d
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)14CH2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
Point d'ébullition
287 °C (lit.)
Pf
18 °C (lit.)
Densité
0.776 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1D
Clé InChI
DCAYPVUWAIABOU-MICDWDOJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
275.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
135.00 °C - closed cup