488410
Calcium nitrate-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Pf
561 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1/i;2*1+1
Clé InChI
ZCCIPPOKBCJFDN-IMSGLENWSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges