488348
Butane-d10
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.11 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
51.6 psi ( 37.7 °C)
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Température d'inflammation spontanée
761 °F
Point d'ébullition
−0.5 °C (lit.)
Pf
−138 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Clé InChI
IJDNQMDRQITEOD-MWUKXHIBSA-N
Conditionnement
Produits recommandés
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Vanne de régulation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)