Principaux documents
481033
Sigma-Aldrich
Titanium(III) oxide
−100 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dititanium trioxide, Titanium sesquioxide
About This Item
Formule linéaire :
Ti2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.73
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: titanium
Taille des particules
−100 mesh
Densité
4.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Ti]O[Ti]=O
InChI
1S/3O.2Ti
Clé InChI
GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Used to study the bioacceptability of medical implant surfaces.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable