480819
(R)-(+)-Glycidol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Synonyme(s) :
(R)-(+)-Oxirane-2-methanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Activité optique
[α]23/D +15°, neat
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Impuretés
<3% dichloromethane
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
pb
56-57 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m1/s1
Clé InChI
CTKINSOISVBQLD-GSVOUGTGSA-N
Description générale
Application
- heteroarylpropane-2,3-diols, useful for combinatorial oligomer synthesis
- enantiomerically pure (2S,3S)- and (2S,3R)-threoninol and -hydroxyphenylalaninol
- 2-amino-1,4-anhydro-pentitol and 3-amino-1,5-anhydro-4-deoxy-hexitol with the arabino configuration
- (S)-4-tosyloxymethyl-2-oxazolidinone, required for the synthesis of protected amino alcohol derivatives
- 1-(S)-[3-hydroxy-2-(phosphonomethoxy)propyl]cytosine [(S)-HPMPC]
- chiral building block used to construct an epoxyvinyl iodide intermediate in a synthesis of a furanocembrane, a marine natural product
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Self-react. C - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F
Point d'éclair (°C)
72 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique