Principaux documents
476455
Sigma-Aldrich
Isopropyl formate
98%
About This Item
Formule linéaire :
HCO2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.368 (lit.)
pb
68 °C (lit.)
Densité
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(2)6-3-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
RMOUBSOVHSONPZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
7.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-13.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Reactions of alkyl radicals. Part 2.-Methyl radical photosensitized decomposition of n-propyl and isopropyl formates.
Thynne JCJ.
Transactions of the Faraday Society, 58, 1394-1402 (1962)
Atmospheric chemistry of isopropyl formate and tert-butyl formate.
Pimentel AS, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 42(8), 479-498 (2010)
Low resolution microwave spectroscopy, part IV: The conformation of isopropyl formate, isopropyl fluoroformate, isopropyl chloroformate, isopropyl cyanoformate, and isopropyl trifluoroacetate.
True NS and Bohn RK.
Journal of Molecular Structure, 36(2), 173-181 (1977)
The kinetics of the pyrolysis of ethyl and isopropyl formates and acetates.
Blades AT.
Canadian Journal of Chemistry, 32(4), 366-372 (1954)
Conformational analysis and vibrational spectra of isopropyl formate and some deuterated isotopomers.
Rosas RL, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 24(3), 143-165 (1993)