Principaux documents
476331
Sigma-Aldrich
4,4′-(4,4′-Isopropylidenediphenyl-1,1′-diyldioxy)dianiline
98%
Synonyme(s) :
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C(C6H4OC6H4NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.51
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
127-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(c1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1)c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3
InChI
1S/C27H26N2O2/c1-27(2,19-3-11-23(12-4-19)30-25-15-7-21(28)8-16-25)20-5-13-24(14-6-20)31-26-17-9-22(29)10-18-26/h3-18H,28-29H2,1-2H3
Clé InChI
KMKWGXGSGPYISJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Yanling Li et al.
Polymers, 12(4) (2020-04-05)
A zeolite/polyimide composite separator with a spongy-like structure was prepared by phase inversion methods based on heat-resistant polyimide (PI) polymer matrix and ZSM-5 zeolite filler, with the aim to improve the thermal stability and electrochemical properties of corresponding batteries. The