471488
2-(Diisopropylamino)ethanol
≥99%
Synonyme(s) :
N,N-Diisopropylethanolamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
187-192 °C (lit.)
Densité
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(C)N(CCO)C(C)C
InChI
1S/C8H19NO/c1-7(2)9(5-6-10)8(3)4/h7-8,10H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
ZYWUVGFIXPNBDL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter