Principaux documents
463221
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate lauryl ether
average Mn ~360
Synonyme(s) :
Laureth-4 carboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11-13(OCH2CH2)nOCH2CO2H
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Poids mol.
average Mn ~360
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.45
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O.C13H28O.C12H26O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h15H,2-14H2,1H3;14H,2-13H2,1H3;13H,2-12H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Clé InChI
KQSLVJFTAGAPJL-UHFFFAOYSA-N
Application
Surfactant.
Stabilizer for microemulsions.
Caractéristiques et avantages
Not sensitive to hard water.
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves