446955
Allyltrimethoxysilane
95%
Synonyme(s) :
Trimethoxy-2-propen-1-ylsilane, trimethoxy-2-propenylsilane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.405 (lit.)
Point d'ébullition
146-148 °C (lit.)
Densité
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CO[Si](CC=C)(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3Si/c1-5-6-10(7-2,8-3)9-4/h5H,1,6H2,2-4H3
Clé InChI
LFRDHGNFBLIJIY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup