429414
Indium(III) chloride
anhydrous, powder, ≥99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Trichloroindigane, Indium trichloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Pureté
≥99.999% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: indium
Impuretés
<100 ppm H2O
Densité
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Application
- Indolylindolines through self-addition of indoles.
- Vinyl indoles from unfunctionalized indoles and vinyl azides.
- Variety of cycloadducts through the reaction of olefinic acetals with isoprene and cyclopentadiene.
- N-tosylimines through a condensation reaction of aldehydes with p-toluenesulfonamide.
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges