Principaux documents
422169
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
98%
Synonyme(s) :
2,6-Dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 2,6-Dichloro-5-fluoro-3-nicotinonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6HCl2FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
89-91 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
Fc1cc(C#N)c(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6HCl2FN2/c7-5-3(2-10)1-4(9)6(8)11-5/h1H
Clé InChI
DEDKKOOGYIMMBC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile is a pyridine derivative. It is a fluorinated heterocyclic building block used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable