Principaux documents
416517
Sigma-Aldrich
4,4′-Isopropylidenedicyclohexanol, mixture of isomers
90%
Synonyme(s) :
2,2-Bis(4-hydroxycyclohexyl)propane, 4,4′-(Propane-2,2-diyl)dicyclohexanol, Dodecahydrobisphenol A, Perhydrobisphenol A
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C(C6H10OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
90%
Forme
chips
Point d'ébullition
230-234 °C/14 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C1CCC(O)CC1)C2CCC(O)CC2
InChI
1S/C15H28O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h11-14,16-17H,3-10H2,1-2H3
Clé InChI
CDBAMNGURPMUTG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable