Principaux documents
409952
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol vinyl ether, mixture of cis and trans
85%, technical grade
Synonyme(s) :
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane monovinyl ether, 4-(Hydroxymethyl)cyclohexylmethyl vinyl ether
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHOCH2C6H10CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical grade
Pureté
85%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
Point d'ébullition
262 °C (lit.)
Pf
12 °C (lit.)
Densité
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-12-8-10-5-3-9(7-11)4-6-10/h2,9-11H,1,3-8H2
Clé InChI
INRGAWUQFOBNKL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1