Principaux documents
407968
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol dicyclopentenyl ether acrylate
contains 700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonyme(s) :
2-(Dicyclopenten-6-yloxy)ethyl acrylate, Dicyclopentyloxyethyl acrylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H20O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.32
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Niveau de qualité
Contient
700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
Densité
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CC(=O)OCCOC1CC2CC1C3C=CCC23
InChI
1S/C15H20O3/c1-2-15(16)18-7-6-17-14-9-10-8-13(14)12-5-3-4-11(10)12/h2-4,10-14H,1,5-9H2
Clé InChI
RSVDRWTUCMTKBV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter