Principaux documents
392170
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4-O-isopropylidene-L-threonate
97%
Synonyme(s) :
R,4S)-2,2-Dimethyl-α-hydroxy-1,3-dioxolane-4-acetic acid methyl ester, 3,4-O-Isopropylidene-L-threonic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.19
Beilstein:
7862
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +18.5°, c = 2 in acetone
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
pb
125 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](O)[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C8H14O5/c1-8(2)12-4-5(13-8)6(9)7(10)11-3/h5-6,9H,4H2,1-3H3/t5-,6+/m0/s1
Clé InChI
JSFASCPVVJBLRD-NTSWFWBYSA-N
Application
Used to prepare a dihydrofuran substrate in the total synthesis of (-)-echinosporin.[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Journal of the American Chemical Society, 114, 2567-2567 (1992)