Principaux documents
388351
Sigma-Aldrich
Triethyl 2-acetylcitrate
99%
Synonyme(s) :
Acetyl triethyl citrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC(COOCH2CH3)(CH2COOCH2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.32
Numéro Beilstein :
1804947
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
viscous liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
228-229 °C/100 mmHg (lit.)
Densité
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
O=C(OCC)C(CC(OCC)=O)(CC(OCC)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-5-19-11(16)8-14(22-10(4)15,13(18)21-7-3)9-12(17)20-6-2/h5-9H2,1-4H3
Clé InChI
WEAPVABOECTMGR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup