Principaux documents
388106
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-2-cyclopenten-1-one
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C5H4(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC1=C(C)C(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O/c1-5-3-4-7(8)6(5)2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
UZLQSPYGTUMKGS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1