Principaux documents
370193
Sigma-Aldrich
Trichlorooxobis(triphenylphosphine)rhenium(V)
Synonyme(s) :
Bis(triphenylphosphine)rhenium oxytrichloride, Bis(triphenylphosphine)trichlororhenium oxide
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)3P]2ReOCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
833.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: rhenium
reagent type: catalyst
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Re](Cl)(Cl)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.3ClH.O.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;/h2*1-15H;3*1H;;/q;;;;;;+3/p-3
Clé InChI
VJYQERSQTMFWJE-UHFFFAOYSA-K
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable