Principaux documents
362808
Sigma-Aldrich
Reagent Alcohol
≥89% (GC), reagent grade, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
Synonyme(s) :
Denatured ethanol, Ethyl alcohol, Reagent alcohol, Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
15101802
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité:
reagent grade
Essai:
≥89% (GC)
Application(s):
sample preservation
pb:
78 °C (lit.)
Nom du produit
Reagent Alcohol, reagent grade
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Essai
≥89% (GC)
Forme
liquid
Contient
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
Limite d'explosivité
3.1-27.7 % (lit.)
Concentration
100%
Impuretés
≤0.1% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
pb
78 °C (lit.)
Pf
-114 °C (lit.)
Application(s)
sample preservation
Chaîne SMILES 
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethanol, also known as Ethyl alcohol, is a primary alcohol. It is a colorless liquid that has low viscosity and is widely used as a solvent and intermediate in organic syntheses. It is miscible in solvents such as water, ketones, ethers, and other alcohols.
Application
Ethanol may be used as solvent in the following application:
  • Solvent in organic synthesis (Ex. Esterification reaction)
  • Solvent for cytofluorimetric analysis
  • Antimicrobial and disinfectant agent
  • Cleaning
  • Purification
  • General Chemical Syntheses
Caractéristiques et avantages
Reagent Grade solvents are the perfect choice for very general lab applications. Its specification is defined by assay and offering ≥95% purity.
Composants
95 parts of specially denatured ethyl alcohol 3A, 200 proof, with 5 parts of isopropyl alcohol. Final concentrations are ~ 90% ethanol, ~ 5% methanol and ~ 5% isopropanol.
Pièce de rechange
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
48.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Lorenzo Di Cesare Mannelli et al.
PloS one, 10(6), e0128080-e0128080 (2015-06-04)
Neurotoxicity is a main side effect of the anticancer drug oxaliplatin. The development of a neuropathic syndrome impairs quality of life and potentially results in chemotherapy dose reductions and/or early discontinuation. In the complex pattern of molecular and morphological alterations
The uptake of dissolved organic material by the sea cucumber Parastichopus californicus (Stimpson) and its potential role in visceral regeneration.
Brothers CJ, et al.
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 469, 69-75 (2015)
Rocio Gómez-Cansino et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2015, 183036-183036 (2015-05-20)
The extracts of 14 Julianaceae and 5 Clusiaceae species growing in Mexico were tested in vitro (50 µg/mL) against Mycobacterium tuberculosis H37Rv and HIV reverse transcriptase (HIV-RT). The Julianaceae bark and leaf extracts inhibited M. tuberculosis (>84.67%) and HIV-RT (<49.89%). The
Zeljka Korade et al.
Biological psychiatry, 75(3), 215-222 (2013-07-31)
Smith-Lemli-Opitz syndrome (SLOS) is an inborn error of cholesterol biosynthesis characterized by diminished cholesterol and increased 7-dehydrocholesterol (7-DHC) levels. 7-Dehydrocholesterol is highly reactive, giving rise to biologically active oxysterols. 7-DHC-derived oxysterols were measured in fibroblasts from SLOS patients and an
Miriam Carr et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(12), 5752-5766 (2010-10-12)
The synthesis and study of the structure-activity relationships of a series of rigid analogues of combretastatin A-4 are described which contain the 1,4-diaryl-2-azetidinone (β-lactam) ring system in place of the usual ethylene bridge present in the natural combretastatin stilbene products.