Principaux documents
359955
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride acetic acid complex
98%
Synonyme(s) :
Boron trifluoride-acetic acid (1:2)
About This Item
Formule linéaire :
BF3 · 2CH3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.91
Numéro Beilstein :
3686517
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: catalyst
Indice de réfraction
n20/D 1.368 (lit.)
Densité
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CC(O)=O.CC(O)=O.FB(F)F
InChI
1S/2C2H4O2.BF3/c2*1-2(3)4;2-1(3)4/h2*1H3,(H,3,4);
Clé InChI
COTMJGCQSLZICX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Boron trifluoride acetic acid is a versatile Lewis acid catalyst in organic synthesis with various applications. It is used as a catalyst in various reactions such as esterification, Friedel-Crafts reactions, oxidation, Fries rearrangement, and polymerization reactions.
Application
Boron trifluoride acetic acid complex is used as a Lewis acid catalyst in the Fries rearrangement reaction, which is a critical step in the total synthesis of furanaphin. It is also used as a co-catalyst in the intramolecular amination reaction of primary sulfonamides to form cyclic carbamates.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter