Principaux documents
348562
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyric anhydride
95%
About This Item
Formule linéaire :
[C2H5CH(CH3)CO]2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
95%
Essai
95%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +35°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
pb
60 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
anhydride
ester
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)C(=O)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C10H18O3/c1-5-7(3)9(11)13-10(12)8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
Clé InChI
WRTPVONNQPWNRH-YUMQZZPRSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Sebastian Schwindl et al.
Phytochemistry, 144, 58-70 (2017-09-11)
A methanolic extract of Juglans regia L. leaves was fractioned by various chromatographic techniques yielding a total of 40 metabolites belonging to megastigmane, tetralone, phenylpropanoid, neolignane and juglone glycosides. Ten unknown megastigmane glucoside derivatives (juglanionosides A-K, 1-10) and six unknown