Principaux documents
334413
Sigma-Aldrich
Molecular sieves
powder, Catalyst support, ammonium Y zeolite
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23201100
eCl@ss :
32110204
Nomenclature NACRES :
SB.52
Forme
powder
Taille des particules
100 mesh (>90%)
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Thermal decomposition of ammonium Y zeolite.
Ward JW.
J. Catal., 18(3), 348-351 (1970)