334251
2-Quinolinecarboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2-Formylquinoline, 2-Quinolinecarbaldehyde, 2-Quinolylaldehyde, 2-Quinolylcarbaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
70-72 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO/c12-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)11-9/h1-7H
Clé InChI
WPYJKGWLDJECQD-UHFFFAOYSA-N
Application
- 3-(2-quinolyl)-1-phenyl-2-propenone via rapid, tandem aldol-Michael reactions with the lithium, sodium and potassium enolates of acetophenone
- imine-type ligands
- sugar-quinoline fluorescent sensor for the detection of Hg2+ in natural water
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable