Principaux documents
331457
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyrazole-1-methanol
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
99%
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
110-112 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)n(CO)n1
InChI
1S/C6H10N2O/c1-5-3-6(2)8(4-9)7-5/h3,9H,4H2,1-2H3
Clé InChI
OBENDWOJIFFDLZ-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Dimethylpyrazole-1-methanol may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Roger J Price et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 50(3), 318-322 (2019-06-11)
1. A number of chemicals have been shown to produce disruption of the thyroid gland, resulting in reduced thyroid hormone synthesis, by a mechanism involving inhibition of thyroid peroxidase (TPO) activity (EC 1.11.1.8).2. An assay was developed for rat thyroid