325759
Lanthanum(III) acetylacetonate hydrate
Synonyme(s) :
2,4-Pentanedione lanthanum derivative, La(acac)3, Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
La, 27.3-32.4% EDTA titration
Pertinence de la réaction
core: lanthanum
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[La](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.La.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
Clé InChI
ZJYNYHXJOOYUDF-KJVLTGTBSA-K
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable