Principaux documents
324744
Sigma-Aldrich
Fluorophosphoric acid solution
70 wt. % in H2O
About This Item
Formule linéaire :
FP(O)(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
70 wt. % in H2O
Densité
1.83 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OP(O)(F)=O
InChI
1S/FH2O3P/c1-5(2,3)4/h(H2,2,3,4)
Clé InChI
DWYMPOCYEZONEA-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Packaged in poly bottles
Attention
Color may darken without affecting quality of solution
Autres remarques
Contains H3PO4 and varying amounts of other hydrolysis products
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable