Principaux documents
309818
Sigma-Aldrich
Mercurisorb
for collection of mercury spills
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.35
Forme
crystals
Informations légales
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1