Principaux documents
305251
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Trifluoroacetamido)succinic anhydride
97%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-Trifluoroacetamidosuccinic anhydride, N-Trifluoroacetyl-L-aspartic acid anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4F3NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −28.0°, c = 1 in THF
Pf
131-132 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
anhydride
ester
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)N[C@H]1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H4F3NO4/c7-6(8,9)5(13)10-2-1-3(11)14-4(2)12/h2H,1H2,(H,10,13)/t2-/m0/s1
Clé InChI
ABTJOHYOWBAGTP-REOHCLBHSA-N
Application
Useful in the synthesis of 2-amino-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, a potent dopamine agonist. Used in the synthesis of sweetening agents, such as N-trifluoroacetyl-L-aspartic acid α-amides and α-anilides.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
L-4'-Cyano-3-(2,2,2-trifluoroacetamido)succinanilic acid and related synthetic sweetening agents.
M Lapidus et al.
Journal of medicinal chemistry, 16(2), 163-166 (1973-02-01)
The Journal of Organic Chemistry, 50, 3619-3619 (1985)