303003
Hexane-d14
99 atom % D
Synonyme(s) :
Tetradecadeuterohexane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
132 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
7.7 %
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.5% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.3718 (lit.)
Point d'ébullition
69 °C
Pf
-95 °C (lit.)
Densité
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+14
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup