Principaux documents
298077
Sigma-Aldrich
(±)-5-Dodecanolide
99%
Synonyme(s) :
(±)-6-heptyltetrahydro-2H-pyran-2-one, Acide 5-hydroxydodécanoïque δ-lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.30
Numéro Beilstein :
1282749
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.460 (lit.)
Point d'ébullition
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
−12 °C (lit.)
Densité
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
Clé InChI
QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ti-Catalyzed Regiodivergent Openings of Unbiased Epoxides.
Gansauer A, et al.
Synfacts, 2007(06), 0629-0629 (2007)