294764
tert-Butyldimethylsilane
95%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.4 (lit.)
Point d'ébullition
81-83 °C (lit.)
Densité
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[SiH](C)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H16Si/c1-6(2,3)7(4)5/h7H,1-5H3
Clé InChI
QCIWZIYBBNEPKB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup