291781
Isopropyl palmitate
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Isopropyl hexadecanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Pf
11-13 °C (lit.)
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
Clé InChI
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
Catégories apparentées
Application
- to formulate and evaluate the suitability of pluronic lecithin organogels containing flurbiprofen for topical application
- to characterize microemulsion systems of isopropyl palmitate, water and 2:1 Brij 97, and 1-butanol by different experimental techniques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter