Principaux documents
289612
Sigma-Aldrich
N-Ethylcyclohexylamine
98%
Synonyme(s) :
N-Cyclohexylethylamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H11NHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.23
Numéro Beilstein :
2070280
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Température d'inflammation spontanée
473 °F
Limite d'explosivité
7.6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
165 °C (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,2-7H2,1H3
Clé InChI
AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Ethylcyclohexylamine was used in the synthesis of a series of isatin-N-Mannich bases.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of isatin-N-mannich bases.
Varma RS and Nobles WL.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 3(4), 462-465 (1966)