Principaux documents
287865
Sigma-Aldrich
Diphenyl(2-methoxyphenyl)phosphine
98%
Synonyme(s) :
(2-Methoxyphenyl)diphenylphosphine, (o-Methoxyphenyl)diphenylphosphine, 2-(Diphenylphosphino)anisole, Diphenyl(o-anisyl)phosphine, Diphenyl(o-methoxyphenyl)phosphine
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2PC6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Pf
124-126 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17OP/c1-20-18-14-8-9-15-19(18)21(16-10-4-2-5-11-16)17-12-6-3-7-13-17/h2-15H,1H3
Clé InChI
GBXNVYBGIFEOEM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3