284548
3,4-(Methylenedioxy)toluene
97%
Synonyme(s) :
5-Methyl-1,3-benzodioxole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
Point d'ébullition
199-200 °C (lit.)
Densité
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-3-7-8(4-6)10-5-9-7/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
GHPODDMCSOYWNE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It can also be used as a starting material to prepare:
- 1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde via photooxidation using CBr4.
- 6-Methyl-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde by treating with dichloromethylmethyl ether and TiCl4.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup