28440
tert-Butyl cyanoacetate
≥97.0% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.420
Point d'ébullition
40-42 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.988 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4H2,1-3H3
Clé InChI
BFNYNEMRWHFIMR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
244.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
118 °C - closed cup