265462
Bismuth
powder, −100 mesh, 99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Bismuth element, Bismuth-209
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99% trace metals basis
Forme
powder
Résistivité
129 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
−100 mesh
Point d'ébullition
1560 °C (lit.)
Pf
271 °C (lit.)
Densité
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clé InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable