265365
Cadmium
powder, −100 mesh, 99.5% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cd
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.5% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: cadmium
reagent type: catalyst
Résistivité
7.27 μΩ-cm, 22°C
Taille des particules
−100 mesh
pb
765 °C (lit.)
Pf
320.9 °C (lit.)
Densité
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Clé InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Autophagy activation for cell protection: Research on rat hepatocytes demonstrated that autophagy activation could be a mechanism for cellular protection against lead-cadmium-triggered apoptosis, offering insights into the potential therapeutic strategies against heavy metal toxicity (Xue et al., 2024).
- Soil remediation and agriculture: A study explored the divergent responses of rhizosphere soil phosphorus fractions and biological features of Salix psammophila to different fertilization strategies under cadmium contamination, highlighting the environmental and agricultural implications of cadmium in soil management (Gai et al., 2024).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)