261661
5-Methyl-2-nitroaniline
95%
Synonyme(s) :
6-Nitro-m-toluidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
110-111 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES
Cc1ccc(c(N)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
Clé InChI
IGDYNWKWXUCIJB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Nos1(24598)
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable