255300
3-Aminosalicylic acid
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
3-Aminosalicylic acid, 97%
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Nc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Clé InChI
IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable