236330
p-Toluenesulfonamide
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
4-Methylbenzene-1-sulfonamide, p-Tosylamide
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
solid
Pf
134-137 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Clé InChI
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as nucleophile during tetrabutylammonium fluoride (TBAF) catalyzed vinyl aziridine opening reaction
- as reagent during selective aziridination of olefins catalyzed by dirhodium (II) caprolactamate
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
395.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
202 °C - closed cup