226521
2-(Hydroxymethyl)anthraquinone
97%
Synonyme(s) :
2-Hydroxymethyl-9,10-anthracenedione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
192-197 °C (lit.)
Solubilité
chloroform/methanol: 2%, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Groupe fonctionnel
hydroxyl
ketone
Chaîne SMILES
OCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O3/c16-8-9-5-6-12-13(7-9)15(18)11-4-2-1-3-10(11)14(12)17/h1-7,16H,8H2
Clé InChI
JYKHAJGLEVKEAA-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable