Key Documents
216585
Supelco
Amberlite IRA-900 Ion Exchange Resin
chloride form, 16-50 mesh
Synonyme(s) :
mix mode ion exchange resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Amberlite IRA900 chloride form, chloride form
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
17 mmHg ( 20 °C)
Forme
beads
Réticulation
>95 % cross-linked
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Paramètres
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
Humidité
58-64%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Groupe de la matrice active
quaternary ammonium
Taille des particules
650-820 μm
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.0 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Amberlite IRA-900 chloride form is a macroporous, polystyrenic type 1 resin. This resin was found to catalyze the photodecomposition of carbon tetrachloride in ethanol.
Application
Résine échangeuse d′anions très basique (type I) pour la décoloration des solutions peu ou moyennement colorées, la concentration de l′héparine à pH neutre, l′élimination des ions métalliques.
Amberlite IRA-900 modified with metallophthalocyanines was used to remove 4-nitorphenol.
Caractéristiques et avantages
Résine macroréticulée fortement basique de porosité moyenne avec groupements fonctionnels benzyltrialkylammonium utilisée pour la décoloration et l′élimination des matériaux organiques.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Catalysis of the photodecomposition of carbon tetrachloride in ethanol by an amberlite anion exchange resin.
Hoggard, Patrick E., and Andrea Maldotti.
J. Catal., 275, 243-249 (2010)
Eloïse Marais et al.
Journal of hazardous materials, 152(1), 293-301 (2007-08-08)
The adsorption of 4-nitrophenol using commercially available Amberlite IRA-900 modified with metal phthalocyanines (MPc) was investigated. The metallophthalocyanines immobilised onto the surface of Amberlite IRA-900 include Fe (FePcS4), Co (CoPcS4) and Ni (NiPcS4) tetrasulphophthalocyanines, and differently sulphonated phthalocyanine mixtures of
Comparison of strongly basic anion exchange resins applicability for the removal of palladium (II) ions from acidic solutions
Wolowicz, A., and Z. Hubicki
Chemical Engineering Journal, 171, 206-215 (2011)