213748
1,2-Hexadecanediol
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
1,2-Dihydroxyhexadecane, 1,2-Hexadecylene glycol, 2-Hydroxycetyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
90%
Pf
68-72 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C16H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(18)15-17/h16-18H,2-15H2,1H3
Clé InChI
BTOOAFQCTJZDRC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Au-Fe3O4 hetero-dimers
- iron pyrite nanocrystals
- monodisperse iron platinum nanoparticles
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
361.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
183 °C - closed cup