Principaux documents
213314
Sigma-Aldrich
Antimony(III) ethoxide
About This Item
Formule linéaire :
Sb(OC2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
Sb, 46.6-48.1% iodometric
Sb, 46.6-48.1% titration (by iodine)
Pertinence de la réaction
core: antimony
reagent type: catalyst
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
Densité
1.513 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Sb](OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.Sb/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
JGOJQVLHSPGMOC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Jinchun Qiu et al.
The journal of physical chemistry. A, 120(46), 9257-9269 (2016-10-22)
Density functional theory calculations were used to design an anion receptor that utilizes antimony(III) secondary bonding interactions. Calculations were performed on promising motifs found in the chemical literature where two antimony sites were found in close proximity to a halide