204749
Ammonium hexafluorotitanate
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ammonium fluotitanate, Ammonium titanium fluoride, Diammonium hexafluorotitaniumdiuide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: titanium
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Solubilité
H2O: slightly soluble(lit.)
Chaîne SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].F[Ti--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2H3N.Ti/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
NMGYKLMMQCTUGI-UHFFFAOYSA-J
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable