Principaux documents
202150
Sigma-Aldrich
Cesium nitrate
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Nitric acid cesium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CsNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.91
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
414 °C (lit.)
Densité
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in the synthesis of cesium nitratocuprate, Cs2[Cu(NO3)4], which crystallizes in a square-planar coordination around the Cu center.
Pictogrammes
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Alex M James et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(25), 22464-22473 (2019-05-30)
Sulfonated hyper-cross-linked polymers based on 4,4'-bis(chloromethyl)-1,1'-biphenyl (BCMBP) were synthesized via metal-free (SHCP-1) and conventional Lewis acid-catalyzed (SHCP-2) Friedel-Crafts alkylation routes. The sulfonated polymers possessed BET surface areas in excess of 500 m2·g-1. SHCP-1 was investigated for its ability to extract
Morozov, I.V. et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 624, 1543-1543 (1998)
Morozov, I.V. et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 624, 1543-1543 (1998)