197637
Imidazole sodium derivative
technical grade
Synonyme(s) :
Imidazolylsodium, Sodium imidazolide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pf
284 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Na]n1ccnc1
InChI
1S/C3H3N2.Na/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H;/q-1;+1
Clé InChI
ITAWMPSVROAMOE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges